missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-31 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18594931 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.05 mg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18594931 0.05 mg 50 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18594931

Proveedor: Novus Biologicals NBP103044

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

IL-31 Polyclonal antibody specifically detects IL-31 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL-31
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:100-1:2000, ELISA, Immunohistochemistry 5 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 5 μg/mL, Immunofluorescence
Formulación PBS
N.º de referencia del gen Q6EBC2
Alias de gen IL-31interleukin-31, interleukin 31
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A 18 amino acid synthetic peptide near the center of human IL-31. The immunogen is located within amino acids 60 - 110 of IL-31.
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.05 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Biologically Active Proteins
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 386653
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.