missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-29/IFN-lambda 1 Antibody (B-Z29), Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18632569 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18632569 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18632569 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP318107APC

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

IL-29/IFN-lambda 1 Monoclonal antibody specifically detects IL-29/IFN-lambda 1 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL-29/IFN-lambda 1
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon B-Z29
Conjugado APC
Dilución ELISA
Formulación PBS
Alias de gen cytokine Zcyto21, IFNL1, IFN-lambda-1, IL-29, interferon lambda-1, interferon, lambda 1, interleukin 29 (interferon, lambda 1), interleukin-29, ZCYTO21
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human IL-29/IFN-lambda 1. Hybridoma: Myeloma X63/AG.8653 x Balb/c node cells
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Biologically Active Proteins
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 282618
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.