missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-29/IFN-lambda 1 Antibody (001), DyLight 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18210948 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18210948 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18210948

Marca: Novus Biologicals NBP290092UV

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

IL-29/IFN-lambda 1 Monoclonal specifically detects IL-29/IFN-lambda 1 in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL-29/IFN-lambda 1
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 1
Conjugado DyLight 350
Dilución ELISA
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen cytokine Zcyto21, IFNL1, IFN-lambda-1, IL-29, interferon lambda-1, interferon, lambda 1, interleukin 29 (interferon, lambda 1), interleukin-29, ZCYTO21
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human IL-29/IFN-lambda 1 (NP_742152.1; Met1-Thr200).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Biologically Active Proteins
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 282618
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.