missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-28R alpha/IFN-lambda R1 Antibody (601106), DyLight 755, Novus Biologicals™

Código de producto. 18512966 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18512966 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18512966

Marca: Novus Biologicals FAB5260Z

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

IL-28R alpha/IFN-lambda R1 Monoclonal antibody specifically detects IL-28R alpha/IFN-lambda R1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL-28R alpha/IFN-lambda R1
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 601106
Conjugado DyLight 755
Dilución Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen class II cytokine receptor CRF2/12, CRF2/12, CRF2-12, Cytokine receptor class-II member 12, Cytokine receptor family 2 member 12, IFN-lambda receptor 1, IFN-lambda-R1, IFNLR, IFNLR1, IL-28 receptor subunit alpha, IL-28R1, IL-28RA, IL-28R-alpha, Interferon lambda receptor 1, interferon lambda, receptor 1, interleukin 28 receptor A, interleukin 28 receptor, alpha, interleukin 28 receptor, alpha (interferon, lambda receptor), interleukin or cytokine receptor 2, interleukin-28 receptor subunit alpha, LICR2, Likely interleukin or cytokine receptor 2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human IL-28 R alpha/IFN-lambda R1, Arg21-Ala228, Accession # Q8IU57
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cytokine Research
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 163702
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.