missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-28A/IFN-lambda 2 Antibody (7B9A4) - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18159939 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.03 miligramo
0.10 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18159939 0.1 mg 0.10 miligramo
18660888 0.025 mg 0.03 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18159939 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP252494

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

IL-28A/IFN-lambda 2 Monoclonal specifically detects IL-28A/IFN-lambda 2 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL-28A/IFN-lambda 2
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 7B9A4
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000, CyTOF-ready
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen interleukin-28A, IL28A, IL-28A, interferon, lambda 2
Símbolos de los genes IFNL2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified recombinant fragment of human IL28A (AA: 1-200) expressed in E. Coli.
Peso molecular del antígeno 22.3 kDa
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Biologically Active Proteins
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 282616
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.