missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-27R alpha/WSX-1/TCCR Antibody (263503), DyLight 680, Novus Biologicals™

Código de producto. 18588665 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18588665 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18588665 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB21091Y

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

IL-27R alpha/WSX-1/TCCR Monoclonal antibody specifically detects IL-27R alpha/WSX-1/TCCR in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL-27R alpha/WSX-1/TCCR
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 263503
Conjugado DyLight 680
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen class I cytokine receptor, CRL1IL-27R, Cytokine receptor-like 1, IL27R, IL-27RA, IL-27R-alpha, interleukin 27 receptor, alpha, interleukin-27 receptor subunit alpha, TCCRIL-27 receptor subunit alpha, T-cell cytokine receptor type 1, Type I T-cell cytokine receptor, WSX-1, WSX1IL-27R subunit alpha, zcytor1
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse IL-27 R alpha/WSX-1/TCCR, Gly29-Lys510, Accession # O70394
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cytokine Research
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9466
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.