missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-27R alpha/WSX-1/TCCR Antibody (263503), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30142584 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30142584 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30142584 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB21091CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

IL-27R alpha/WSX-1/TCCR Monoclonal antibody specifically detects IL-27R alpha/WSX-1/TCCR in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry,Western Blot,CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL-27R alpha/WSX-1/TCCR
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 263503
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen class I cytokine receptor, CRL1IL-27R, Cytokine receptor-like 1, IL27R, IL-27RA, IL-27R-alpha, interleukin 27 receptor, alpha, interleukin-27 receptor subunit alpha, TCCRIL-27 receptor subunit alpha, T-cell cytokine receptor type 1, Type I T-cell cytokine receptor, WSX-1, WSX1IL-27R subunit alpha, zcytor1
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse IL-27 R alpha/WSX-1/TCCR, Gly29-Lys510, Accession # O70394
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cytokine Research
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9466
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.