missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-27 Antibody (355025), DyLight 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18537535 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18537535 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18537535

Marca: Novus Biologicals FAB18342E

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

IL-27 Monoclonal antibody specifically detects IL-27 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL-27
Aplicaciones Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 355025
Conjugado DyLight 405
Dilución Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen IL-27, IL-27 p28 subunit, IL-27 subunit alpha, IL27A, IL-27-A, IL27-A, IL27p28, IL30, interleukin 27, interleukin 30, interleukin-27 subunit alpha, MGC71873, p28IL-27A
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse IL-27 heterodimer, Tyr19-Pro228 (EBI3), Phe29-Ser234 (p28), Accession # O35228 (EBI3) & Q8K3I6 (p28)
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 246778
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.