missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-26/AK155 Antibody (MM0399-6D20), DyLight 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18027467 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18027467 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18027467

Marca: Novus Biologicals NBP211703UV

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

IL-26/AK155 Monoclonal specifically detects IL-26/AK155 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL-26/AK155
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon MM0399-6D20
Conjugado DyLight 350
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen AK155IL-26interleukin-26, interleukin 26, Protein AK155
Símbolos de los genes IL26
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant IL-26/AK155
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Cytokine Research
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55801
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.