missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-23R Antibody (753317) [FITC], Novus Biologicals™

Código de producto. 18666483 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18666483 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18666483

Marca: Novus Biologicals FAB16861F

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

IL-23R Monoclonal antibody specifically detects IL-23R in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL-23R
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 753317
Conjugado FITC
Dilución Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación PBS
Alias de gen IBD17, IL-23 receptor, IL-23R, interleukin 23 receptor, interleukin-23 receptor
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse IL-23 R, Gly24-Asp372, Accession # Q8K4B4
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 149233
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.