missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-23R Antibody (15N6C6), DyLight 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18186072 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18186072 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18186072 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP227092UV

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

IL-23R Monoclonal specifically detects IL-23R in Human, Primate samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL-23R
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 15N6C6
Conjugado DyLight 350
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry-Paraffin
N.º de referencia del gen Q5VWk5
Alias de gen IBD17, IL-23 receptor, IL-23R, interleukin 23 receptor, interleukin-23 receptor
Símbolos de los genes IL23R
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to amino acids 288-315 of hIL-23 receptor was used as immunogen for this antibody.
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 149233
Especificidad de la prueba There are multiple isoforms of IL-23 receptor. Researchers are encouraged to use a tool like BLAST to determine the suitability of this antibody for their testing.
Especies diana Human, Primate
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.