missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ IL-23A/IL-23 P19 Antibody (risankizumab) - Humanized, Novus Biologicals™
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
IL-23A/IL-23 P19 Monoclonal antibody specifically detects IL-23A/IL-23 P19 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | IL-23A/IL-23 P19 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | risankizumab |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2) |
| N.º de referencia del gen | Q9NPF7 |
| Alias de gen | IL-23, IL-23A, IL-23-A, IL-23p19, IL23P19P19, interleukin 23 p19 subunit, interleukin 23, alpha subunit p19, interleukin-23 subunit alpha, Interleukin-23 subunit p19, JKA3 induced upon T-cell activation, MGC79388, SGRFIL-23 subunit alpha |
| Especie del huésped | Human |
| Inmunógeno | IL-23a |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?