missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-23A/IL-23 P19 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18228405 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
Código de producto. Cantidad unitSize
18228405 0.1 mg 0.10 miligramo
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18228405

Marca: Novus Biologicals NBP176697

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

IL-23A/IL-23 P19 Polyclonal specifically detects IL-23A/IL-23 P19 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL-23A/IL-23 P19
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.25-2 ug/ml, ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 2 ug/ml, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 20 ug/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 2 ug/ml
Formulación PBS with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q9NPF7
Alias de gen IL-23, IL-23A, IL-23-A, IL-23p19, IL23P19P19, interleukin 23 p19 subunit, interleukin 23, alpha subunit p19, interleukin-23 subunit alpha, Interleukin-23 subunit p19, JKA3 induced upon T-cell activation, MGC79388, SGRFIL-23 subunit alpha
Símbolos de los genes IL23A
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a peptide corresponding to 17 amino acids near the amino terminus of human IL-23. The immunogen is located within amino acids 40 - 90 of IL-23. Amino Acid Squence: REEGDEETTNDVPHIQC
Peso molecular del antígeno 22 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cytokine Research, Innate Immunity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51561
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.