missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-23A/IL-23 P19 Antibody (727753), mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 30063394 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30063394 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30063394 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB17161MFV610

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

IL-23A/IL-23 P19 Monoclonal antibody specifically detects IL-23A/IL-23 P19 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL-23A/IL-23 P19
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 727753
Conjugado mFluor Violet 610 SE
Dilución Western Blot, ELISA
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen IL-23, IL-23A, IL-23-A, IL-23p19, IL23P19P19, interleukin 23 p19 subunit, interleukin 23, alpha subunit p19, interleukin-23 subunit alpha, Interleukin-23 subunit p19, JKA3 induced upon T-cell activation, MGC79388, SGRFIL-23 subunit alpha
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human IL-23 p19, Arg20-Pro189, Accession # Q9NPF7
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cytokine Research, Innate Immunity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51561
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.