missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-23A/IL-23 P19 Antibody (727753) [Janelia Fluor™ 635], Novus Biologicals™

Código de producto. 30170127 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30170127 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30170127

Marca: Novus Biologicals FAB17161JF635

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

IL-23A/IL-23 P19 Monoclonal antibody specifically detects IL-23A/IL-23 P19 in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL-23A/IL-23 P19
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 727753
Conjugado Janelia Fluor 635
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen IL-23, IL-23A, IL-23-A, IL-23p19, IL23P19P19, interleukin 23 p19 subunit, interleukin 23, alpha subunit p19, interleukin-23 subunit alpha, Interleukin-23 subunit p19, JKA3 induced upon T-cell activation, MGC79388, SGRFIL-23 subunit alpha
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human IL-23 p19, Arg20-Pro189, Accession # Q9NPF7
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cytokine Research, Innate Immunity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51561
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.