missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ IL-23 Antibody (brazikumab) - IgG2SA, Novus Biologicals™

Código de producto. 30046093 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
50 microgramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30046093 1 mg 1 miligramo
30048606 100 μg 100 microgramos
30045042 50 μg 50 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30046093 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP3287431mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Monoclonal Antibody

IL-23 Monoclonal antibody specifically detects IL-23 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL-23
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon brazikumab
Conjugado Unconjugated
Formulación Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2)
N.º de referencia del gen Q9NPF7
Alias de gen CLMF, CLMF p40, CLMF2, Cytotoxic lymphocyte maturation factor 40 kDa subunit, IL-12 subunit p40, IL-12B, IL-23, IL-23 subunit alpha, IL-23A, IL-23-A, IL-23p19, IL23P19P19, interleukin 12, p40, interleukin 23 p19 subunit, interleukin 23, alpha subunit p19, interleukin-12 beta chain, interleukin-12 subunit beta, Interleukin-23 subunit p19, interleukin-six, G-CSF related factor, JKA3 induced upon T-cell activation, natural killer cell stimulatory factor, 40 kD subunit, NKSF, NKSF2, P19, SGRF
Especie del huésped Human
Inmunógeno IL-23
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cytokine Research, Innate Immunity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51561
Reconstitución Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.
Formulario Purified
Isotype IgG2
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.