missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-23 Antibody (207) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 30026535 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
30026535 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30026535

Marca: Novus Biologicals NBP326067

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

IL-23 Monoclonal antibody specifically detects IL-23 in Mouse samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL-23
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 207
Conjugado Unconjugated
Dilución ELISA 1:5000-1:10000
Formulación 0.2 um filtered solution in PBS
Alias de gen CLMF, CLMF p40, CLMF2, Cytotoxic lymphocyte maturation factor 40 kDa subunit, IL-12 subunit p40, IL-12B, IL-23, IL-23 subunit alpha, IL-23A, IL-23-A, IL-23p19, IL23P19P19, interleukin 12, p40, interleukin 23 p19 subunit, interleukin 23, alpha subunit p19, interleukin-12 beta chain, interleukin-12 subunit beta, Interleukin-23 subunit p19, interleukin-six, G-CSF related factor, JKA3 induced upon T-cell activation, natural killer cell stimulatory factor, 40 kD subunit, NKSF, NKSF2, P19, SGRF
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Mouse IL-23 (Uniprot#: Q9EQ14 and P43432, Met1-Ala196 and Met1-Ser335)
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cytokine Research, Innate Immunity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51561
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.