missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-22BP/IL22 RA2 Antibody (875504) [DyLight 405], Novus Biologicals™

Código de producto. 18507726 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18507726 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18507726 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB10871E

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

IL-22BP/IL22 RA2 Monoclonal antibody specifically detects IL-22BP/IL22 RA2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL-22BP/IL22 RA2
Aplicaciones Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 875504
Conjugado DyLight 405
Dilución Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen class II cytokine receptor, CRF2-10, CRF2-S1IL22BP, Cytokine receptor class-II member 10, Cytokine receptor family 2 member 10, Cytokine receptor family type 2, soluble 1, IL-22 receptor subunit alpha-2, IL-22BPCRF2X, IL-22RA2, IL-22R-alpha-2, interleukin 22 receptor, alpha 2, interleukin 22-binding protein, interleukin-22 receptor subunit alpha-2, Interleukin-22-binding protein, MGC150509, MGC150510, zcytoR16
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human IL-22BP, Thr22-Pro263, Accession # Q969J5
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cytokine Research, Immunology, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 116379
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.