missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-22BP/IL22 RA2 Antibody (28), PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18616700 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18616700 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18616700 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP289746PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

IL-22BP/IL22 RA2 Monoclonal antibody specifically detects IL-22BP/IL22 RA2 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL-22BP/IL22 RA2
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 28
Conjugado PE
Dilución ELISA
Formulación PBS
Alias de gen class II cytokine receptor, CRF2-10, CRF2-S1IL22BP, Cytokine receptor class-II member 10, Cytokine receptor family 2 member 10, Cytokine receptor family type 2, soluble 1, IL-22 receptor subunit alpha-2, IL-22BPCRF2X, IL-22RA2, IL-22R-alpha-2, interleukin 22 receptor, alpha 2, interleukin 22-binding protein, interleukin-22 receptor subunit alpha-2, Interleukin-22-binding protein, MGC150509, MGC150510, zcytoR16
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human IL-22BP/IL22 RA2 (Accession#: NP_851826.1; Met 1-Pro 231).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cytokine Research, Immunology, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 116379
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.