missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-21 Antibody (Lilly patent anti-IL-21), Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™

Código de producto. 30116719 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30116719 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30116719 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP328012AF700

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Monoclonal Antibody

IL-21 Monoclonal antibody specifically detects IL-21 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL-21
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon Lilly patent anti-IL-21
Conjugado Alexa Fluor 700
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen IL-21Za11interleukin-21, interleukin 21, interleukin-21 isoform
Especie del huésped Human
Inmunógeno IL-21
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Biologically Active Proteins, Chemokines and Cytokines, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Protein Kinase, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 59067
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.