missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-20R alpha Rabbit anti-Human, Clone: 38, Novus Biologicals™

Código de producto. 18263796 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18263796 50 μg 50 microlitros
18239377 100 μg 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18263796 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP28946950UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

IL-20R alpha Monoclonal specifically detects IL-20R alpha in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL-20R alpha
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 38
Conjugado Unconjugated
Dilución ELISA 1:1000-1:2000, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100-1:500
Formulación 0.2 um filtered solution in PBS
Alias de gen class II cytokine receptor ZCYTOR7, CRF2-8, Cytokine receptor class-II member 8, Cytokine receptor family 2 member 8, FLJ40993, IL-20R1IL-20 receptor subunit alpha, IL-20RA, IL-20R-alpha, interleukin 20 receptor, alpha, interleukin-20 receptor I, interleukin-20 receptor subunit alpha, ZcytoR7
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Human IL-20R alpha protein
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 53832
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.