missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-20R alpha Antibody (024), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™

Código de producto. 18207139 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18207139 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18207139

Marca: Novus Biologicals NBP289468JF646

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

IL-20R alpha Monoclonal specifically detects IL-20R alpha in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL-20R alpha
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 24
Conjugado Janelia Fluor 646
Dilución ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen class II cytokine receptor ZCYTOR7, CRF2-8, Cytokine receptor class-II member 8, Cytokine receptor family 2 member 8, FLJ40993, IL-20R1IL-20 receptor subunit alpha, IL-20RA, IL-20R-alpha, interleukin 20 receptor, alpha, interleukin-20 receptor I, interleukin-20 receptor subunit alpha, ZcytoR7
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human IL-20R alpha (NP_055247.3; Met 1-Lys 250).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 53832
Especificidad de la prueba No cross-reactivity in ELISA with: Human IFNgR1 Human IL10RB
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.