Learn More
IL-2 R beta Antibody (TM-b1) - BSA Free, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
185.85€ - 582.75€
Especificaciones
| Antígeno | IL-2 R beta |
|---|---|
| Clon | TM-b1 |
| Concentración | 0.5 mg/mL |
| Dilución | Flow Cytometry 1:10-1:1000, Immunoprecipitation 1:10-1:500, Blocking/Neutralizing 50-200 molar excess |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Blocking Assay |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18280592
|
Novus Biologicals
NBP1-43355-0.025MG |
0.025 mg |
197.00€ 185.85€ / 25 microgramos Ahorro 11.15€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18285154
|
Novus Biologicals
NBP1-43355-0.1MG |
0.1 mg |
474.00€ 448.35€ / 0.10 miligramo Ahorro 25.65€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18740594
|
Novus Biologicals
NBP1-43355-0.5mg |
0.5 mg |
617.00€ 582.75€ / 0.50 miligramo Ahorro 34.25€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
IL-2 R beta Monoclonal specifically detects IL-2 R beta in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Block/Neutralize.Especificaciones
| IL-2 R beta | |
| 0.5 mg/mL | |
| Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Blocking Assay | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| Aqueous, may contain carrier protein/stabilizer. with 0.09% Sodium Azide | |
| 3560 | |
| The immunogen for this antibody was Purified CD122. | |
| Primary | |
| Store at 4C. Do not freeze. |
| TM-b1 | |
| Flow Cytometry 1:10-1:1000, Immunoprecipitation 1:10-1:500, Blocking/Neutralizing 50-200 molar excess | |
| Monoclonal | |
| Rat | |
| Mouse | |
| CD122, CD122 antigen, high affinity IL-2 receptor beta subunit, High affinity IL-2 receptor subunit beta, IL-2 receptor subunit beta, IL-2R subunit beta, IL-2RB, interleukin 15 receptor, beta, interleukin 2 receptor, beta, interleukin-2 receptor subunit beta, P70-75, p75 | |
| IL2RB | |
| IgG2b | |
| Affinity Purified |
For Research Use Only