Learn More
IL-2 R beta Antibody (TM-b1) - BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. 18280592 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.1 mg
0.5 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
0.50 miligramo
25 microgramos
18280592 0.025 mg 25 microgramos
18285154 0.1 mg 0.10 miligramo
18740594 0.5 mg 0.50 miligramo
3 options
Código de producto. 18280592
Marca: Novus Biologicals NBP1433550.025MG
Rat Monoclonal Antibody
IL-2 R beta Monoclonal specifically detects IL-2 R beta in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Block/Neutralize.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IL-2 R beta
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Blocking Assay
Clasificación Monoclonal
Clon TM-b1
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry 1:10-1:1000, Immunoprecipitation 1:10-1:500, Blocking/Neutralizing 50-200 molar excess
Formulación Aqueous, may contain carrier protein/stabilizer. with 0.09% Sodium Azide
Alias de gen CD122, CD122 antigen, high affinity IL-2 receptor beta subunit, High affinity IL-2 receptor subunit beta, IL-2 receptor subunit beta, IL-2R subunit beta, IL-2RB, interleukin 15 receptor, beta, interleukin 2 receptor, beta, interleukin-2 receptor subunit beta, P70-75, p75
Símbolos de los genes IL2RB
Especie del huésped Rat
Inmunógeno The immunogen for this antibody was Purified CD122.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3560
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C. Do not freeze.
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only