missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-2 R beta Antibody (TM-b1), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™

Código de producto. 18225605 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18225605 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18225605

Marca: Novus Biologicals NBP143355AF647

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

IL-2 R beta Monoclonal specifically detects IL-2 R beta in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL-2 R beta
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon TM-b1
Conjugado Alexa Fluor 647
Dilución Flow Cytometry
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen CD122, CD122 antigen, high affinity IL-2 receptor beta subunit, High affinity IL-2 receptor subunit beta, IL-2 receptor subunit beta, IL-2R subunit beta, IL-2RB, interleukin 15 receptor, beta, interleukin 2 receptor, beta, interleukin-2 receptor subunit beta, P70-75, p75
Símbolos de los genes IL2RB
Especie del huésped Rat
Inmunógeno The immunogen for this antibody was Purified CD122.
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3560
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.