missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
IL-2 R beta Monoclonal antibody specifically detects IL-2 R beta in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | IL-2 R beta |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, CyTOF |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 130122 |
| Conjugado | PerCP |
| Dilución | Flow Cytometry, CyTOF-ready |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | CD122, CD122 antigen, high affinity IL-2 receptor beta subunit, High affinity IL-2 receptor subunit beta, IL-2 receptor subunit beta, IL-2R subunit beta, IL-2RB, interleukin 15 receptor, beta, interleukin 2 receptor, beta, interleukin-2 receptor subunit beta, P70-75, p75 |
| Especie del huésped | Rat |
| Inmunógeno | Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse IL-2 R beta , Ala27-Glu240, Accession # P16297 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?