missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-2 Antibody (5334), mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18588286 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18588286 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18588286

Marca: Novus Biologicals FAB202MFV500

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

IL-2 Monoclonal antibody specifically detects IL-2 in Human samples. It is validated for Neutralization, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL-2
Aplicaciones Neutralization, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 5334
Conjugado mFluor Violet 500 SE
Dilución Neutralization, Intracellular Staining by Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen aldesleukin, IL-2, IL-2lymphokine, interleukin 2, interleukin-2, involved in regulation of T-cell clonal expansion, T cell growth factor, T-cell growth factor, TCGF
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human IL-2, Ala21-Thr153, Accession # NP_000577
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Biologically Active Proteins, Cytokine Research, Diabetes Research, Immunology, Innate Immunity, Mast Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3558
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.