missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-19 Antibody (350105) [Janelia Fluor™ 635], Novus Biologicals™

Código de producto. 30174136 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30174136 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30174136 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB29151JF635

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

IL-19 Monoclonal antibody specifically detects IL-19 in Mouse samples. It is validated for Western Blot,Flow Cytometry (Intracellular Staining),CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL-19
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 350105
Conjugado Janelia Fluor 635
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen IL-10C, IL-19, interleukin 19, MDA1, melanoma differentiation associated protein-like protein, NG.1Melanoma differentiation-associated protein-like protein, ZMDA1interleukin-19
Especie del huésped Rat
Inmunógeno E. coli-derived recombinant mouse IL-19, Leu25-Ala176, Accession # Q8CJ70
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Biologically Active Proteins, Cytokine Research
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 29949
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.