missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-19 Antibody (350105), DyLight 755, Novus Biologicals™

Código de producto. 18566407 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18566407 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18566407

Marca: Novus Biologicals FAB29151Z

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

IL-19 Monoclonal antibody specifically detects IL-19 in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL-19
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 350105
Conjugado DyLight 755
Dilución Western Blot, Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen IL-10C, IL-19, interleukin 19, MDA1, melanoma differentiation associated protein-like protein, NG.1Melanoma differentiation-associated protein-like protein, ZMDA1interleukin-19
Especie del huésped Rat
Inmunógeno E. coli-derived recombinant mouse IL-19, Leu25-Ala176, Accession # Q8CJ70
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Biologically Active Proteins, Cytokine Research
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 29949
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.