missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-18R alpha/IL-1 R5 Antibody (112614), Allophycocyanin/Cy7, Novus Biologicals™

Código de producto. 30030693 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mL
Tamaño de la unidad:
0.50 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30030693 0.5 mL 0.50 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30030693

Marca: Novus Biologicals FAB1216APCCY7

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

IL-18R alpha/IL-1 R5 Monoclonal antibody specifically detects IL-18R alpha/IL-1 R5 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL-18R alpha/IL-1 R5
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 112614
Conjugado APC-Cyanine7
Dilución Flow Cytometry
Formulación PBS
Alias de gen CD218a;CDw218a;IL18R1;IL18RA;IL-18Ralpha;IL-18R-alpha;IL18Ralpha2;IL1RRP;IL-1Rrp;Interleukin-18 receptor 1
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse IL-18 R alpha/IL-1 R5, Ser19-Gly326, Accession # Q61098
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.5 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8809
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.