missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-18 R beta/IL-1 R7/ACPL Antibody (B-B46), PerCP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18690218 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18690218 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18690218 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP314574PCP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

IL-18 R beta/IL-1 R7/ACPL Monoclonal antibody specifically detects IL-18 R beta/IL-1 R7/ACPL in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL-18 R beta/IL-1 R7/ACPL
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon B-B46
Conjugado PerCP
Formulación PBS
Alias de gen Accessory protein-like, ACPL, CD218 antigen-like family member B, CD218b, CD218b antigen, CDw218b, IL-18 receptor accessory protein, IL-18 receptor beta, IL-18RAcP, IL18RB, IL-18Rbeta, IL-18R-beta, IL-1R accessory protein-like, IL1R7, IL-1R7, IL-1R-7, IL-1RAcPL, interleukin 18 receptor accessory protein, Interleukin-1 receptor 7, interleukin-18 receptor accessory protein, Interleukin-18 receptor accessory protein-like, Interleukin-18 receptor beta, MGC120589, MGC120590
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human IL-18 R beta/IL-1 R7/ACPL
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación CD Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8807
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.