missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-17RE Antibody (934832) [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™

Código de producto. 30167315 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30167315 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30167315

Marca: Novus Biologicals FAB8358JF525

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

IL-17RE Monoclonal antibody specifically detects IL-17RE in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,Blockade of Receptor-ligand Interaction,CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL-17RE
Aplicaciones Flow Cytometry, Blockade of Receptor-ligand Interaction, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 934832
Conjugado Janelia Fluor 525
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen IL-17 receptor E, interleukin 17 receptor E
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human IL-17 RE, Met1-His454, Accession # Q8NFR9
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 132014
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.