Learn More
IL-17RA/IL-17R Antibody (Hu129) [PE], Novus Biologicals™
Código de producto. 18609543 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18609543 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18609543 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB10547P
Human Monoclonal Antibody
IL-17RA/IL-17R Monoclonal antibody specifically detects IL-17RA/IL-17R in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IL-17RA/IL-17R
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon Hu129
Conjugado PE
Dilución Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación PBS
Alias de gen CD217, CD217 antigen, CDw217interleukin 17 receptor, hIL-17R, IL-17 receptor A, IL-17RAMGC10262, IL17Rinterleukin-17 receptor A, interleukin 17 receptor A
Especie del huésped Human
Inmunógeno Human Il-17 Receptor
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Innate Immunity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23765
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1