Learn More
IL-17E/IL-25 Antibody (IL25/625), PE, Novus Biologicals™
Código de producto. 18613228 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18613228 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18613228 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP314176PE
Mouse Monoclonal Antibody
IL-17E/IL-25 Monoclonal antibody specifically detects IL-17E/IL-25 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IL-17E/IL-25
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon IL25/625
Conjugado PE
Formulación PBS
Alias de gen IL17E, IL-17E, IL-25, interleukin 25, Interleukin-17E, interleukin-25
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment of human IL-17E/IL-25 protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: IDQ9H293)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cytokine Research
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 64806
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ