missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-17E/IL-25 Antibody (182203) [DyLight 594], Novus Biologicals™

Código de producto. 18538526 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18538526 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18538526 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB1258M

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

IL-17E/IL-25 Monoclonal antibody specifically detects IL-17E/IL-25 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL-17E/IL-25
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 182203
Conjugado DyLight 594
Dilución Western Blot, ELISA, Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen IL17E, IL-17E, IL-25, interleukin 25, Interleukin-17E, interleukin-25
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human IL-17E, Tyr33-Gly177, Accession # Q9H293
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cytokine Research
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 64806
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.