missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-17/IL-17A Antibody (netakimab), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30147351 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30147351 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30147351 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP328730CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Monoclonal Antibody

IL-17/IL-17A Monoclonal antibody specifically detects IL-17/IL-17A in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL-17/IL-17A
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon netakimab
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen CTLA8cytotoxic T-lymphocyte-associated serine esterase 8, Cytotoxic T-lymphocyte-associated antigen 8, IL-17Acytotoxic T-lymphocyte-associated protein 8, IL-17CTLA-8, IL17interleukin-17A, interleukin 17 (cytotoxic T-lymphocyte-associated serine esterase 8), interleukin 17A
Especie del huésped Human
Inmunógeno CTLA-8/ IL-17a
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Biologically Active Proteins, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3605
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.