missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-15 Rabbit anti-Human, Clone: IL15/7048R, Novus Biologicals™

Código de producto. p-7244826 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18324994 20 μg 20 microgramos
18372485 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18324994 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP31395020UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

IL-15 Monoclonal antibody specifically detects IL-15 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antígeno IL-15
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon IL15/7048R
Concentración 0.2 mg/ml
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 ug/ml
Formulación 10 mM PBS with 0.05% BSA
N.º de referencia del gen P40933
Alias de gen IL-15MGC9721, interleukin 15, interleukin-15
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment of human IL-15 (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P40933)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 20 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Biologically Active Proteins, Cell Cycle and Replication, Cytokine Research, Immune System Diseases, Immunology, Innate Immunity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3600
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.