missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-15 Antibody (34559), Biotin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18615623 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18615623 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18615623

Marca: Novus Biologicals FAB2471B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

IL-15 Monoclonal antibody specifically detects IL-15 in Human samples. It is validated for Western Blot, Neutralization, Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL-15
Aplicaciones Western Blot, Neutralization, Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 34559
Conjugado Biotin
Dilución Western Blot, Neutralization, Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación PBS
Alias de gen IL-15MGC9721, interleukin 15, interleukin-15
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human IL-15, Asn49-Ser162, Accession # P40933
Método de purificación Protein A or G purified from ascites
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Biologically Active Proteins, Cell Cycle and Replication, Cytokine Research, Immune System Diseases, Immunology, Innate Immunity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3600
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.