Learn More
Novus Biologicals™ IL-13 Antibody (M1295) - Humanized, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200085826 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
50 microgramos
30047295 100 μg 100 microgramos
30044608 50 μg 50 microgramos
30044834 1 mg 1 miligramo
3 options
Código de producto. 30047295
Marca: Novus Biologicals™ NBP328690100ug
Human Monoclonal Antibody
IL-13 Monoclonal antibody specifically detects IL-13 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IL-13
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon M1295
Conjugado Unconjugated
Formulación Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2)
N.º de referencia del gen P35225
Alias de gen ALRHMGC116789, BHR1interleukin-13, IL-13MGC116788, interleukin 13, MGC116786, NC30, P600
Especie del huésped Human
Inmunógeno IL-13
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Asthma, Biologically Active Proteins, Cancer, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3596
Reconstitución Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.
Formulario Purified
Isotype IgG1