Learn More
Novus Biologicals™ IL-13 Antibody (abrezekimab) - Humanized, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
213.00€ - 920.00€
Especificaciones
Antígeno IL-13
Clon abrezekimab
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
30047887
Ver documentos
Novus Biologicals™
NBP3-28618-50ug
50 μg
213.00€
50 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
30045575
Ver documentos
Novus Biologicals™
NBP3-28618-100ug
100 μg
326.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
30047939
Ver documentos
Novus Biologicals™
NBP3-28618-1mg
1 mg
920.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
IL-13 Monoclonal antibody specifically detects IL-13 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Especificaciones
Especificaciones
IL-13
Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Unconjugated
Human
Asthma, Biologically Active Proteins, Cancer, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity
Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2)
ALRHMGC116789, BHR1interleukin-13, IL-13MGC116788, interleukin 13, MGC116786, NC30, P600
IL-13
Primary
Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex.
abrezekimab
Monoclonal
Purified
RUO
Human
P35225
3596
IgG1
Protein A purified
Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.