missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-13 Antibody (13A) - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. p-200068028 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.05 mg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18583670 0.05 mg 50 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18583670

Marca: Novus Biologicals NBP1432390.05mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody has been used in 1 publication

Ensure accurate, reproducible results in ELISA

IL-13 Monoclonal specifically detects IL-13 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL-13
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 13A
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación Aqueous, may contain carrier protein/stabilizer. with 0.09% Sodium Azide
Alias de gen ALRHMGC116789, BHR1interleukin-13, IL-13MGC116788, interleukin 13, MGC116786, NC30, P600
Símbolos de los genes IL13
Especie del huésped Rat
Inmunógeno The immunogen for this antibody was IL13.
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.05 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Asthma, Cancer, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3596
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.