missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-12 R beta 2 Antibody (305719), DyLight 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 30058749 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30058749 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30058749 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB19592K

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

IL-12 R beta 2 Monoclonal antibody specifically detects IL-12 R beta 2 in Human, Mouse samples. It is validated for Direct ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL-12 R beta 2
Aplicaciones Direct ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 305719
Conjugado DyLight 488
Dilución Direct ELISA
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen IL-12 receptor beta 2, IL-12 receptor subunit beta-2, IL-12R subunit beta-2, IL-12RB2, IL-12R-beta-2, interleukin 12 receptor, beta 2, interleukin-12 receptor beta-2 chain, interleukin-12 receptor subunit beta-2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human IL-12 R beta 2, Cys28-Asn622, Accession # Q99665
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3595
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.