missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-12 p70/IL-12A Antibody, DyLight 550, Novus Biologicals™

Código de producto. 18593661 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL, DyLight 550
Código de producto.
18593661 0.1 mL, DyLight 550
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18593661

Marca: Novus Biologicals NBP298685R

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

IL-12 p70/IL-12A Polyclonal antibody specifically detects IL-12 p70/IL-12A in Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antígeno IL-12 p70/IL-12A
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 550
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen CLMF p35, Cytotoxic lymphocyte maturation factor 35 kDa subunit, IL-12 subunit p35, IL-12, subunit p35, interleukin 12, p35, interleukin 12A (natural killer cell stimulatory factor 1, cytotoxic lymphocytematuration factor 1, p35), interleukin-12 alpha chain, interleukin-12 subunit alpha, natural killer cell stimulatory factor 1, 35 kD subunit, NF cell stimulatory factor chain 1, NK cell stimulatory factor chain 1, NKSF1, p35
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, a synthetic peptide corresponding to the N-terminus of the mouse IL-12 p70/IL-12A.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Alzheimers Research, Immunology, Innate Immunity, Neurodegeneration
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3592
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.