Learn More
IL-12 p70/IL-12A Antibody (006), DyLight 680, Novus Biologicals™
Código de producto. 18432745 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18432745 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18432745 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP289206FR
Rabbit Monoclonal Antibody
IL-12 p70/IL-12A Monoclonal antibody specifically detects IL-12 p70/IL-12A in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IL-12 p70/IL-12A
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 006
Conjugado DyLight 680
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CLMF p35, Cytotoxic lymphocyte maturation factor 35 kDa subunit, IL-12 subunit p35, IL-12, subunit p35, interleukin 12, p35, interleukin 12A (natural killer cell stimulatory factor 1, cytotoxic lymphocytematuration factor 1, p35), interleukin-12 alpha chain, interleukin-12 subunit alpha, natural killer cell stimulatory factor 1, 35 kD subunit, NF cell stimulatory factor chain 1, NK cell stimulatory factor chain 1, NKSF1, p35
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human IL-12 p70/IL-12A (Accession#: P29459; Met 1-Ser 219).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Alzheimers Research, Immunology, Innate Immunity, Neurodegeneration
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3592
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG