missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-12/IL-35 p35 Antibody (2038C) [DyLight 350], Novus Biologicals™

Código de producto. 18594245 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18594245 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18594245

Marca: Novus Biologicals FAB15701D

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

IL-12/IL-35 p35 Monoclonal antibody specifically detects IL-12/IL-35 p35 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry (Intracellular Staining), Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL-12/IL-35 p35
Aplicaciones Flow Cytometry (Intracellular Staining), Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 2038C
Conjugado DyLight 350
Dilución Intracellular Staining by Flow Cytometry, Immunocytochemistry
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CLMF;IL12A;IL-12A;IL-12p35;Ll12a;NFSK;NKSF1;P35
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant human IL-12 p40 and human IL-12 p35, Ile23-Ser328 of p40, Arg23-Ser219 of p35, Accession # P29460 (p40) & P29459 (P35)
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Innate Immunity
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.