missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-12/IL-23 p40 Antibody (B-P24), DyLight 680, Novus Biologicals™

Código de producto. 18588414 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18588414 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18588414

Marca: Novus Biologicals NBP314601FR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

IL-12/IL-23 p40 Monoclonal antibody specifically detects IL-12/IL-23 p40 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL-12/IL-23 p40
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon B-P24
Conjugado DyLight 680
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CLMF, CLMF p40, CLMF2, Cytotoxic lymphocyte maturation factor 40 kDa subunit, IL-12 subunit p40, IL-12BNK cell stimulatory factor chain 2, interleukin 12, p40, interleukin 12B (natural killer cell stimulatory factor 2, cytotoxic lymphocytematuration factor 2, p40), interleukin-12 beta chain, interleukin-12 subunit beta, natural killer cell stimulatory factor, 40 kD subunit, NKSF, NKSF2IL12, subunit p40
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human IL-12/IL-23 p40
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Innate Immunity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3593
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.