Learn More
IL-12/IL-23 p40 Antibody (240), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™
Código de producto. 30031070 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30031070 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30031070 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP326108AF350
Rabbit Monoclonal Antibody
IL-12/IL-23 p40 Monoclonal antibody specifically detects IL-12/IL-23 p40 in Mouse samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antígeno IL-12/IL-23 p40
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 240
Conjugado Alexa Fluor 350
Dilución ELISA
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CLMF, CLMF p40, CLMF2, Cytotoxic lymphocyte maturation factor 40 kDa subunit, IL-12 subunit p40, IL-12BNK cell stimulatory factor chain 2, interleukin 12, p40, interleukin 12B (natural killer cell stimulatory factor 2, cytotoxic lymphocytematuration factor 2, p40), interleukin-12 beta chain, interleukin-12 subunit beta, natural killer cell stimulatory factor, 40 kD subunit, NKSF, NKSF2IL12, subunit p40
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Rabbit immunized with purified, recombinant Mouse IL-12 p40/IL12B (Uniprot#: P43432, Met1-Ser335)
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Innate Immunity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3593
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG