missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-12/IL-23 p40 Antibody (171), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 30028824 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30028824 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30028824 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP326107AF350

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

IL-12/IL-23 p40 Monoclonal antibody specifically detects IL-12/IL-23 p40 in Mouse samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antígeno IL-12/IL-23 p40
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 171
Conjugado Alexa Fluor 350
Dilución ELISA
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CLMF, CLMF p40, CLMF2, Cytotoxic lymphocyte maturation factor 40 kDa subunit, IL-12 subunit p40, IL-12BNK cell stimulatory factor chain 2, interleukin 12, p40, interleukin 12B (natural killer cell stimulatory factor 2, cytotoxic lymphocytematuration factor 2, p40), interleukin-12 beta chain, interleukin-12 subunit beta, natural killer cell stimulatory factor, 40 kD subunit, NKSF, NKSF2IL12, subunit p40
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Rabbit immunized with purified, recombinant Mouse IL-12 p40/IL12B (Uniprot#: P43432, Met1-Ser335)
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Innate Immunity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3593
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.