missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
IL-12 Polyclonal specifically detects IL-12 in Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
Especificaciones
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry |
| Inmunógeno | Purified, insect cell line Sf21-derived, recombinant mouse IL-12 |
| Estado normativo | RUO |
| Contenido y almacenamiento | Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Formulario | Purified |
| Isotype | IgG |
For Research Use Only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?