Learn More
IL-12 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18766163 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
Código de producto. unitSize
18766163 0.10 miligramo
1 options
Código de producto. 18766163 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB6001443
Goat Polyclonal Antibody has been used in 2 publications
IL-12 Polyclonal specifically detects IL-12 in Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Inmunógeno Purified, insect cell line Sf21-derived, recombinant mouse IL-12
Estado normativo RUO
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
For Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.