Learn More
IL-11 Antibody (C01-1C2), Novus Biologicals™
Código de producto. 18697816 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
25 microgramos
18697816 0.025 mg 25 microgramos
18630099 0.1 mg 0.10 miligramo
2 options
Código de producto. 18697816
Marca: Novus Biologicals NBP3114130.025mg
Mouse Monoclonal Antibody
IL-11 Monoclonal antibody specifically detects IL-11 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IL-11
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon C01-1C2
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS
Alias de gen Adipogenesis inhibitory factor, AGIFoprelvekin, IL-11Oprelvekin, interleukin 11, interleukin-11
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli derived recombinant protein corresponding to aa 23-125 of human IL-11
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Biologically Active Proteins, Cancer, Cell Cycle and Replication, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3589
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1